Learn More
2,6-Dichloroaniline, Mikromol™
Code produit 30458985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458985 4 x 25 mg -
18013910 100 mg 100mg
18053800 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30458985 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0006.2100254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2,6-Dichloroaniline, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloroaniline
CAS 608-31-1
Noms d’analytes ou de composants 2,6-Dichloroaniline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H5 Cl2 N
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Clonidine Hydrochloride Imp. C (EP), Clonidine Imp. C (EP), 2,6-Dichloroaniline, Clonidine Hydrochloride Impurity C, Clonidine Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Nc1c(Cl)cccc1Cl
Nom IUPAC 2,6-dichloroaniline
Poids moléculaire (g/mol) 162.02
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 160,9799 g/mol