Learn More
2,6-Dichlorobenzamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11474203
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11474203
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10865.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2008-58-4 | C7H5Cl2NO | 190.023 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2008-58-4
Formule moléculaire C7H5Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 190.023
Numéro MDL MFCD00007975
Clé InChI JHSPCUHPSIUQRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzamide, 2,6-dichloro, 2,6-bam, unii-e9jwf529eb, 2,6-dichlorobenzoic acid amide, bam, e9jwf529eb, benzamide,6-dichloro, dsstox_cid_2170, acmc-209f5j, dsstox_rid_76511
CID PubChem 16183
ChEBI CHEBI:28435
Nom IUPAC 2,6-dichlorobenzamide
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorobenzamide
Point de fusion 198°C to 200°C
Quantité 5 g
Beilstein 1869103
Poids de la formule 190.03
Pourcentage de pureté 98%