Learn More
Acide 2,6-dichlorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080826
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11474060
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10542.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 50-30-6 | C7H4Cl2O2 | 191.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-30-6
Formule moléculaire C7H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 191.01
Numéro MDL MFCD00002418
Clé InChI MRUDNSFOFOQZDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzoic acid, unii-634ri764qt, 2,6 dichlorobenzoic acid, 2,6-dichlorobenzoicacid, 2,6-dichloro-benzoicacid, ccris 8610, pubchem20028, acmc-1auop, 2.6-dichlorobenzoic acid
CID PubChem 5758
ChEBI CHEBI:48623
Nom IUPAC Acide 2,6-dichlorobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorobenzoic acid
Point de fusion 141°C to 145°C
Quantité 5 g
Beilstein 973858
Poids de la formule 191.01
Pourcentage de pureté 98%