Learn More
Chlorure de 2,6-dichlorobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022192
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11462607
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14839.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4659-45-4 | C7H3Cl3O | 209.45 g/mol
2,6-Dichlorobenzoyl chloride acts as an important intermediate in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. It is employed in the substrate activity screening method for the rapid development of novel substrates and their conversion into non-peptidic inhibitors of Cys and Ser proteases. It is also used in the preparation of 1-acyliridoles and (-)-aspicilin. In addition to this, it undergoes esterification of (fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl (Fmoc)-amino acids to 4-alkoxybenzyl alcohol polystyrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2,6-dichlorobenzoyl agit comme un intermédiaire important dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est utilisé dans la méthode de screening de lʼactivité du substrat pour le développement rapide de nouveaux substrats et leur conversion en inhibiteurs non peptidiques des protéases Cys et Ser. Il est également utilisé dans la préparation de 1-acyliridoles et de (-)-aspicilin. En outre, il subit une estérification des acides aminés (fluoren-9-ylméthoxy)carbonyle (Fmoc) en 4-alkoxybenzyl alcool polystyrène.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’éther et de l’acétone. Légèrement miscible avec de lʼheptane. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les alcools, les agents oxydants et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4659-45-4
Formule moléculaire C7H3Cl3O
Poids moléculaire (g/mol) 209.45
Numéro MDL MFCD00000662
Clé InChI JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzoylchloride, unii-394f6s81wy, 2,6-dichloro-benzoyl chloride, ccris 8617, pubchem18674, acmc-209k7i, 2.6-dichlorobenzoylchloride, dsstox_cid_12891, dsstox_rid_79043
CID PubChem 78392
Nom IUPAC Chlorure de 2,6-dichlorobenzoyl
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorobenzoyl chloride
Point de fusion 15°C to 18°C
Densité 1.463
Point d’ébullition 130°C to 132°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.56
Quantité 10 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 639531
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ether and acetone. Slightly miscible with heptane. Immiscible with water.
Poids de la formule 209.46
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.