Learn More
2,6-Dichloropurine, Mikromol™
Code produit 30049146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049146 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049146 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0061.100025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2,6-dichloropurine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloropurine
CAS 5451-40-1
Noms d’analytes ou de composants 2,6-Dichloropurine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H2 Cl2 N4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2,6-Dichloropurine
Formule InChI InChI=1S/C5H2Cl2N4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
SMILES Clc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
Nom IUPAC 2,6-dichloro-9H-urine
Poids moléculaire (g/mol) 189
Quantité 25 mg
Poids de la formule 187,9657 g/mol