Learn More
Acide 2,6-difluoro-3-méthoxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
En tant que produits pharmaceutiques, ils trouvent des applications dans les antibiotiques, comme sédatifs et pour le traitement du cancer. Utilisé fréquemment dans la synthèse organique. Trouvez l’application comme propulseurs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
En tant que produits pharmaceutiques, ils trouvent des applications dans les antibiotiques, comme sédatifs et pour le traitement du cancer. Utilisé fréquemment dans la synthèse organique. Trouvez l’application comme propulseurs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Difluoro-3-methoxybenzoic acid |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | benzoic acid, 2,6-difluoro-3-methoxy, #, benzoic acid,2,6-difluoro-3-methoxy |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 188.13 |
| Pourcentage de pureté | 97% |