Learn More
Bromure de zinc 2,6-difluorophényle, 0,5M en THF, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15495415
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
Code produit. 15495415
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H58845.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Difluorophenylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 1380918-98-8
Densité 1.006
Formule moléculaire C6H3BrF2Zn
Numéro MDL MFCD09801448
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme 2,6-difluorophenylzinc bromide, bromo 2,6-difluorophenyl zinc, 2,6-difluorophenylzinc bromide solution, 2,6-difluorophenylzinc bromide 0.5m in tetrahydrofuran, 2,6-difluorophenylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 2,6-difluorophenylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran
Clé InChI PYSMUDJGPPCOFC-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]Br.FC1=CC=CC(F)=[C-]1
Nom IUPAC 2,6-difluorobenzen-1-ide ; bromozincylium
Poids moléculaire (g/mol) 258.37
CID PubChem 24722677
Poids de la formule 258.37