Learn More
2’,6’-diméthoxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11452738
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11452738 5 g 5g
11462738 25 g 25g
11472738 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11452738 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16733.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2040-04-2 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2040-04-2
Numéro MDL MFCD00008729
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',6'-Dimethoxyacetophenone
Point de fusion 68°C to 71°C
Point d’ébullition 135°C to 136°C (2 mmHg)
Formule moléculaire C8H6Cl2O
Quantité 5 g
Beilstein 2048976
Synonyme 2',6'-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethanone, 2,6-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro acetophenone, 1-acetyl-2,6-dichlorobenzene, zlchem 1084, pubchem12362, acmc-1cobf
Clé InChI HYBDSXBLGCQKRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Nom IUPAC 1-(2,6-dichlorophényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 189.04
CID PubChem 74877
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 98%