Learn More
2,6-diméthoxynaphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11412020
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11412020 5 g 5g
11402020 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11412020 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28366.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5486-55-5 | C12H12O2 | 188.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5486-55-5
Formule moléculaire C12H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Numéro MDL MFCD00004063
Clé InChI AHKDVDYNDXGFPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-naphthalene, 2,6-dimethoxy naphthalene, pubchem22734, naphthalene,6-dimethoxy, acmc-1ap1a, 2,6-dimethoxynaphthalene
CID PubChem 79627
Nom IUPAC 2,6-diméthoxynaphtalène
SMILES COC1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethoxynaphthalene
Point de fusion 152°C to 154°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 188.23
Pourcentage de pureté 99%