Learn More
Acide 2,6-diméthoxypyridine-3-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11375659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11375659 5 g 5g
11355659 250 mg 250mg
11365659 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11375659 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20389.06
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 221006-70-8 | C7H10BNO4 | 182.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 221006-70-8
Formule moléculaire C7H10BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 182.97
Numéro MDL MFCD03788239
Clé InChI ADGHSWFUZUADDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridineboronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-borono-2,6-dimethoxypyridine, 2,6-dimethoxy-3-pyridylboronic acid, 2,6-dimethoxypyridine-5-boronic acid, boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridinyl, 2,6-dimethoxy-3-pyridyl boronic acid
CID PubChem 2762707
Nom IUPAC Acide (2,6-diméthoxypyridine-3-yl)boronique
SMILES B(C1=C(N=C(C=C1)OC)OC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid
Point de fusion 128°C to 130°C
Quantité 5 g
Beilstein 9391039
Poids de la formule 182.97
Pourcentage de pureté 95%