Learn More
2,6-Diméthylaniline, Mikromol™
Code produit 17901076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17901076 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17901076 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0102.02
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2,6-diméthylaniline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethylaniline
CAS 87-62-7
Noms d’analytes ou de composants 2,6-Dimethylaniline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H11 N
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Bupivacaine Hydrochloride Imp. F (EP), Bupivacaine Imp. F (EP), Lidocaine Hydrochloride Imp. A (EP), Lidocaine Imp. A (EP), Mepivacaine Hydrochloride Imp. A (EP), Mepivacaine Imp. A (EP), Xylazine Hydrochloride Imp. A (EP), Xylazine Imp. A (EP), Ropivacaine USP Related Compound A, Ropivacaine USP RC A, 2,6-Dimethylaniline, 2,6-Xylidine, Ropivacaine Related Compound A, Bupivacaine Hydrochloride Impurity F, Lidocaine Hydrochloride Impurity A, Mepivacaine Hydrochloride Impurity A, Xylazine Hydrochloride Impurity A, Bupivacaine Impurity F, Lidocaine Impurity A, Mepivacaine Impurity A, Xylazine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
SMILES Cc1cccc(C)c1N
Nom IUPAC 2,6-diméthylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Quantité 100 mg
Poids de la formule 121,0891 g/mol