Learn More
2,6-diméthylcyclohexanone, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11490493
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11490493
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12647.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 2816-57-1 | C8H14O | 126.199 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2816-57-1
Formule moléculaire C8H14O
Poids moléculaire (g/mol) 126.199
Numéro MDL MFCD00001637
Clé InChI AILVYPLQKCQNJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,6-dimethyl, cyclohexanone,6-dimethyl, 2,6-dimethyl cyclohexanone, 2,6-dimethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2,6-dimethyl, 2,6-dimethylcyclohexanone,c&t, 2,6-dimethyl-cyclohexan-1-one, 2,6-dimethylcyclohexanone cis + trans, 2,6-dimethylcyclohexanone, cis + trans
CID PubChem 17780
Nom IUPAC 2,6-diméthylcyclohexane-1-one
SMILES CC1CCCC(C1=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethylcyclohexanone
Note relative au nom cis + trans
Densité 0.918
Point d’ébullition 174°C to 176°C
Point d’éclair 51°C (123°F)
Indice de réfraction 1.447
Quantité 25 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1099000
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté 99%