Learn More
2,6-Diméthylphénol, Mikromol™
Code produit 18072300
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18072300 25 mg 25mg
18041580 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18072300 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0146.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2,6-Xylénol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethylphenol
CAS 576-26-1
Noms d’analytes ou de composants 2,6-Dimethylphenol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H10 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Mexiletine Hydrochloride Imp. A (EP), Mexiletine Imp. A (EP), 2,6-Dimethylphenol, Mexiletine Hydrochloride Impurity A, Mexiletine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
SMILES Cc1cccc(C)c1O
Nom IUPAC 2,6-diméthylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 122.16
Quantité 25 mg
Poids de la formule 122,0732 g/mol