Learn More
2,6-diméthylphényl isothiocyanate, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2, 6-Dimethylphenyl isothiocyanate |
Quantité | 25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Poids de la formule | 163.24 |