Learn More
2,6-Diméthylphényl Isothiocyanate, Mikromol™
Code produit 30051638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051638 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051638 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0515.03
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2,6-diméthylphényl isothiocyanate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethylphenyl Isothiocyanate
CAS 19241-16-8
Noms d’analytes ou de composants 2,6-Dimethylphenyl Isothiocyanate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H9 N S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2,6-Dimethylphenyl Isothiocyanate, Xylazine Hydrochloride Imp. C (EP), Xylazine Imp. C (EP), 2-Isothiocyanato-1,3-dimethylbenzene, Isothiocyanic acid, 2,6-xylyl ester (6CI,8CI), 2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate, 2,6-Dimethylphenyl thioisocyanate, 2,6-Xylyl isothiocyanate, NSC 172978, Xylazine Hydrochloride Impurity C, Xylazine Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C9H9NS/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
SMILES Cc1cccc(C)c1N=C=S
Nom IUPAC 2-isothiothioprine-1,3-diméthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 163.24
Quantité 100 mg
Poids de la formule 163,0456 g/mol