Learn More
2,6-diméthylthiophénole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11440853
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11440853
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13286.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 118-72-9 | C8H9S | 137.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-72-9
Formule moléculaire C8H9S
Poids moléculaire (g/mol) 137.22
Numéro MDL MFCD00010021
Clé InChI QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2,6-dimethylthiophenol, 2,6-dimethyl thiophenol, benzenethiol, 2,6-dimethyl, 2,6-xylenethiol, 2,6-xylyl mercaptan, 2,6-dimethylphenylthiol, 2,6-dimethyl-benzenethiol, fema no. 3666, 2,6-dimethylbenzolthiol, 2,6-thioxylenol
CID PubChem 61045
Nom IUPAC 2,6-diméthylbenzènethiol
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1[S-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethylthiophenol
Densité 1.038
Point d’ébullition 122°C (50 mmHg)
Point d’éclair 85°C (185°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.5749
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1099405
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 138.23
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dimethylthiophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,6-Dimethylthiophenol