Learn More
2-(6-méthoxy-1-benzofurane-3-yl)acétique, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(6-Methoxy-1-benzofuran-3-yl)acetic acid |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 206.2 |
| Pourcentage de pureté | 97% |