Learn More
2-[6-Méthyl-2-(4-méthylphényl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acétamide, Mikromol™
Code produit 30051497
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051497 25 mg 25mg
30050081 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051497 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0333.020025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-[6-Méthyl-2-(4-méthylphényl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acétamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
CAS 365213-58-7
Noms d’analytes ou de composants 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H17 N3 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
Formule InChI InChI=1S/C17H17N3O/c1-11-3-6-13(7-4-11)17-14(9-15(18)21)20-10-12(2)5-8-16(20)19-17/h3-8,10H,9H2,1-2H3,(H2,18,21)
SMILES Cc1ccc(cc1)c2nc3ccc(C)cn3c2CC(=O)N
Nom IUPAC 2-[6-méthyl-2-(4-méthylphényl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 279.34
Quantité 25 mg
Poids de la formule 279.1372 g/mol