Learn More
Invitrogen™ 2',7'-Difluorofluorescein (Oregon Green™ 488)
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Description
Le colorant Oregon Green™ 488 peut être utilisé comme étalon de référence pour les conjugués Oregon Green™ 488 ou comme capteur de pH de solutions modérément acides (pKa ∼ 4,7)
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 mg |
| Type de produit | 2’,7’-difluorofluorescéine |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | Oregon Green |