Learn More
2,8-Bis-(trifluorométhyl)-4-quinoléinol, Mikromol™
Code produit 30459478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459478 4 x 25 mg -
30050858 100 mg 100mg
30052077 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30459478 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1198.0100254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2,8-Bis(trifluorométhyl)-4-quinoléinol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
CAS 35853-41-9
Noms d’analytes ou de composants 2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H5 F6 N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formule InChI InChI=1S/C11H5F6NO/c12-10(13,14)6-3-1-2-5-7(19)4-8(11(15,16)17)18-9(5)6/h1-4H,(H,18,19)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Oc1cc(nc2c(cccc12)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nom IUPAC 2,8-bis(trifluorométhyl)quinoléin-4-ol
Poids moléculaire (g/mol) 281.15
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 281,0275 g/mol