Learn More
MP Biomedicals™ Milieu CELLsium™ 2-8 pour le stockage de cellules à court terme
Code produit. p-7163257 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 16399855
Marque: MP Biomedicals™ 092780349
CELLsius 2-8 est une bio-solution cytoprotectrice, sans protéines, prête à l’emploi, sans DMSO pour le stockage à court terme de cellules ou de tissus.
  • Pour le stockage à court terme, ajoutez du CELLsius 2-8 froid (2 à 8°C) à une concentration cellulaire recommandée de 1 x 106 ml à 8 x 106 ml
  • Le CELLsium 2-8 peut être retiré après centrifugation, la concentration cellulaire ajustée et transférée dans un flacon de culture approprié avec un milieu de croissance
  • Il gardera les cellules en bonne santé dans une phase sénescente temporaire, contrairement aux milieux de croissance réguliers, ce qui ne peut pas le faire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Stockage cellulaire à court terme
Quantité 100 mL
Contenu et stockage Conserver entre 2 et 8°C