Learn More
2-acétamidophénol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30318170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318170 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318170 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC10011860
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
CAS 614-80-2
Noms d’analytes ou de composants N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C8 H9 N O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Paracetamol Imp. A (EP), Acetaminophen USP Related Compound C, Acetaminophen USP RC C, N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide, 2-Acetamidophenol, Acetaminophen Related Compound C, Paracetamol Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
SMILES CC(=O)Nc1ccccc1O
Nom IUPAC N-(2-hydroxyphényl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Quantité 100 mg
Poids de la formule 151,0633 g/mol