Learn More
2-acétylbutyrolactone, Mikromol™
Code produit 17984046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17984046 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17984046 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0491.250100
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-acétylbutyrolactone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylbutyrolactone
CAS 517-23-7
Noms d’analytes ou de composants 2-Acetylbutyrolactone
Conditions d’expédition +4 °C
Formule moléculaire C6H8O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 3-Acetyldihydro-2(3H)-furanone, 3-Acetyldihydrofuran-2-one, alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone, alpha-Acetyl-gamma-hydroxybutyric Acid gamma-Lactone, 2-Oxo-3-acetyltetrahydrofuran, NSC 2019, alpha-(2-Hydroxyethyl)acetoacetic acid gamma-lactone
SMILES CC(=O)C1CCOC1=O
Poids moléculaire (g/mol) 128.13