Learn More
2-Acétylfurane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11462767
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11462767
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14938.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1192-62-7 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
2-Acetylfuran is a useful intermediate in the synthesis of fine chemicals and pharmaceuticals, and is used in the production of the generic cephalophosphorin antibiotic cefuroxime
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-acétylfurane est un intermédiaire utile dans la synthèse de produits chimiques et pharmaceutiques fins, et est utilisé dans la production de cefuroxime, un antibiotique de céphalophosphorine générique
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1192-62-7
Formule moléculaire C6H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 110.112
Numéro MDL MFCD00003242
Clé InChI IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetylfuran, acetylfuran, 1-furan-2-yl ethanone, 2-furyl methyl ketone, methyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl ethanone, 2-furylethanone, 2-acetyl furan, ketone, 2-furyl methyl, ethanone, 1-2-furanyl
CID PubChem 14505
ChEBI CHEBI:59983
Nom IUPAC 1-(furane-2-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylfuran
Point de fusion 27°C to 30°C
Densité 1.098
Point d’ébullition 171°C to 173°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Indice de réfraction 1.507
Quantité 50 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 107909
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 110.11
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.