Learn More
2-acétylfurane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10796121 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
Code produit. 10796121
Marque: Thermo Scientific Acros 102551000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1192-62-7 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1192-62-7
Formule moléculaire C6H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 110.11
Numéro MDL MFCD00003242
Clé InChI IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetylfuran, acetylfuran, 1-furan-2-yl ethanone, 2-furyl methyl ketone, methyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl ethanone, 2-furylethanone, 2-acetyl furan, ketone, 2-furyl methyl, ethanone, 1-2-furanyl
CID PubChem 14505
ChEBI CHEBI:59983
Nom IUPAC 1-(furane-2-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylfuran
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 29.0°C to 30.0°C
Couleur Jaune à marron
Densité 1.0980g/mL
Point d’ébullition 67.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.2% max. 2,5-Diacetyl furan (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5060 to 1.5080
Quantité 100 g
Beilstein 17, 286
Gravité spécifique 1.098
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Poids de la formule 110.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.