Learn More
2-acétylpyrrole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Acetylpyrrole |
| Point de fusion | 88°C to 92°C |
| Point d’ébullition | 220°C |
| Odeur | Characteristic |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1882 |
| Poids de la formule | 109.13 |
| Pourcentage de pureté | 98% |