Learn More
2-adamantanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11423464
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 11423464
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10697.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 700-57-2 | C10H16O | 152.237 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 700-57-2
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.237
Numéro MDL MFCD00074744
Clé InChI FOWDOWQYRZXQDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-adamantanol, 2-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-ol, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-2-ol, 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-ol, 1-adamantanol;, 2alpha-adamantanol, pubchem8753
CID PubChem 64149
Nom IUPAC adamantan-2-ol
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)C3O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Adamantanol
Point de fusion 299°C to 303°C (sealed tube)
Quantité 5 g
Beilstein 1903957
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 98%