Learn More
2-Allyl-4,6-dibenzoylrésorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7047333
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11379495
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L18722.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 102593-74-8 | C23H18O4 | 358.393 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102593-74-8
Formule moléculaire C23H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 358.393
Numéro MDL MFCD02094038
Clé InChI FSYGSBMXRNPJAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-allyl-4,6-dibenzoylresorcinol, 5-allyl-4,6-dihydroxy-1,3-phenylene bis phenylmethanone, methanone, 4,6-dihydroxy-5-2-propenyl-1,3-phenylene bis phenyl, 4,6-dibenzoyl-2-prop-2-en-1-yl benzene-1,3-diol, 2allyl-4,6-dibenzoylresorcinol, methanone, 1,1'-4,6-dihydroxy-5-2-propen-1-yl-1,3-phenylene bis 1-phenyl, pubchem21315, acmc-20ao5t
CID PubChem 7010346
Nom IUPAC (5-benzoyl-2,4-dihydroxy-3-prop-2-énylphényl)-phénylméthanone
SMILES C=CCC1=C(C(=CC(=C1O)C(=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol
Point de fusion 158°C to 163°C
Quantité 5 g
Beilstein 2168154
Poids de la formule 358.4
Pourcentage de pureté 98%