Learn More
2-allyl-L-glycine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15418627
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15418627
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52097.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 195316-72-4
Formule moléculaire C5H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.59
Numéro MDL MFCD00002627
Clé InChI DIDZZOWASZMNQW-WCCKRBBISA-N
Synonyme s-2-aminopent-4-enoic acid hydrochloride, l-2-allylglycine hydrochloride, s---2-amino-4-pentenoic acid hydrochloride, 2s-2-aminopent-4-enoic acid hydrochloride, 4-pentenoic acid, 2-amino-, hydrochloride, 2s, l-allylglycine hydrochloride, l-alpha-allylglycine hydrochloride, s-2-amino-4-pentenoic acid hydrochloride, 4-pentenoic acid, 2-amino-, hydrochloride, s
CID PubChem 44630067
Nom IUPAC Acide (2S)-2-aminopentz-4-énoïque ; chlorhydrate
SMILES C=CCC(C(=O)O)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Allyl-L-glycine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 115.13
Pourcentage de pureté 95%