Learn More
Sel de2allyl-N-boc-D-glycine dicyclohexylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499605 1 g 1g
15419615 250 mg 250mg
15409615 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15499605 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52127.03
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 170899-08-8 | C10H17NO4 | 215.249 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 170899-08-8
Formule moléculaire C10H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 215.249
Numéro MDL MFCD01321012
Clé InChI BUPDPLXLAKNJMI-SSDOTTSWSA-N
Synonyme boc-d-allylglycine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, boc-alpha-allyl-d-gly, boc-d-allyglycine.dcha, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, 4-pentenoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2r, boc-d-allylglycine.dcha, d-boc-allylglycine, boc-d-allyglycine?dcha, boc-d-allyglycine?cha
CID PubChem 638723
Nom IUPAC Acide (2R)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent4-énoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Allyl-N-Boc-D-glycine dicyclohexylamine salt
Quantité 1 g
Poids de la formule 396.57
Pourcentage de pureté 95%