Learn More
2-Amino-1-(2,5-diméthoxyphényl)éthanol, Mikromol™
Code produit 30051282
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051282 25 mg 25mg
17971856 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051282 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3328.010025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Amino-1-(2,5-diméthoxyphényl)éthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol
CAS 3600-87-1
Noms d’analytes ou de composants 2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H15 N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol, Midodrine Related Compound A
Formule InChI InChI=1S/C10H15NO3/c1-13-7-3-4-10(14-2)8(5-7)9(12)6-11/h3-5,9,12H,6,11H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(OC)c(c1)C(O)CN
Nom IUPAC 2-amino-1-(2,5-diméthoxyphényl)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 197.23
Quantité 25 mg
Poids de la formule 197.1052 g/mol