Learn More
2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one (Guanine), Mikromol™
Code produit 17992486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17992486 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17992486 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0061.02
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one (Guanine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanine
CAS 73-40-5
Noms d’analytes ou de composants Guanine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H5 N5 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Aciclovir Imp. B (EP), Ganciclovir Imp. F (EP), Valaciclovir Hydrochloride Imp. A (EP), Valaciclovir Imp. A (EP), 2-Amino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. A (EP), Guanine, Ph Eur Valaciclovir Impurity A, AH 13779, Ph Eur Aciclovir Impurity B, 559U81, Guanine, Aciclovir Impurity B, Ganciclovir Impurity F, Valaciclovir Hydrochloride Hydrate Impurity A, Valaciclovir Hydrochloride Impurity A, Valaciclovir Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
SMILES NC1=Nc2nc[nH]c2C(=O)N1
Nom IUPAC 2-amino-1,7-dihidropurin-6-ona
Poids moléculaire (g/mol) 151.13
Quantité 100 mg
Poids de la formule 151,0494 g/mol