Learn More
2-Amino-1-cyclopentène-1-carbonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7056966
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15432709
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H66219.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2941-23-3 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile s an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-amino-1-cyclopentène-1-carbonitrile est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2941-23-3
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.144
Numéro MDL MFCD00517551
Clé InChI NSMYBPIHVACKQG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile, 2-aminocyclopent-1-enecarbonitrile, 2-aminocyclopent-1-ene-1-carbonitrile, 1-amino-2-cyano-1-cyclopentene, 1-cyclopentene-1-carbonitrile, 2-amino, unii-u54887v9pj, 2-amino-cyclopent-1-enecarbonitrile, 1-amino-2-cyanocyclopent-1-ene, 1-amino-2-cyano-1,2-cyclopentene, 1-cyclopentene-1-carbonitrile, 2-amino-6ci,7ci,8ci,9ci
CID PubChem 287275
Nom IUPAC 2-aminocyclopentène-1-carbonitrile
SMILES C1CC(=C(C1)N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile
Point de fusion 147°C to 148°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 742061
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide