Learn More
(+/-)-2-Amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7043946
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 11322236
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L03608.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6168-72-5 | C3H9NO | 75.11 g/mol
DL-Alaninol has been used in the synthesis of N6-α-(I-hydroxypropyl) lysine, diastereomers of DL-β-amino alcohols, enantiopure and racemic samples of 2-methyl-N-tosylaziridine, (±)-3-(5-dimethylcarbamoyl-pent-1-enyl)-N-(2-hydroxy-1-methyl-ethyl)benzamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le DL-Alaninol a été utilisé dans la synthèse de la lysine N6-α-(I-hydroxypropyl), des diastéréomères de DL-β-amino-alcools, des échantillons énantiopurs et racémiques de 2-méthyl-N-tosylaziridine, (±)-3-(5-diméthylcarbamoyl-pent-1-ényl)-N-(2-hydroxy-1-méthyl-éthyl)benzamide.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6168-72-5
Formule moléculaire C3H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 75.11
Numéro MDL MFCD00008085
Clé InChI BKMMTJMQCTUHRP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-alaninol, 2-aminopropanol, 2-amino-1-propanol, dl-2-amino-1-propanol, 1-propanol, 2-amino, 1-hydroxy-2-aminopropane, 2-amino-2-methylethanol, alaninol, propanol, 2-amino, 1-methyl-2-hydroxyethylamine
CID PubChem 5126
Nom IUPAC 2-aminopropan-1-ol
SMILES CC(N)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-2-Amino-1-propanol
Point de fusion 8°C
Densité 0.965
Point d’ébullition 174°C to 176°C
Point d’éclair 83°C (181°F)
Indice de réfraction 1.4495
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1209234
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 75.11
Pourcentage de pureté 98%