Learn More
2-Amino-2-cyanoacétamide, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3211582 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10168152
Marque: Thermo Scientific Acros 382760050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6719-21-7 | C3H5N3O | 99.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6719-21-7
Formule moléculaire C3H5N3O
Poids moléculaire (g/mol) 99.09
Numéro MDL MFCD00040532
Clé InChI JRWAUKYINYWSTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aminocyanoacetamide, 3-nitriloalaninamide, acetamide, 2-amino-2-cyano, 2-aminocyanoacetamide, aminocyanacetamide, 2-amino-cyanoacetamide, 2-amino-2cyanoacetamide, a-amino-a-cyanoacetamide, 2-amino-2-cyanacetamide, 2-amino 2-cyano acetamide
CID PubChem 98341
Nom IUPAC 2-amino-2-cyanoacétamide
SMILES C(#N)C(C(=O)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-2-cyanoacetamide
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 120°C to 124°C
Couleur Beige à Brun
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NCCH(NH2)CONH2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ether and methanol
Poids de la formule 99.09
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-2-cyanoacetamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.