Learn More
2-Amino-2-éthyl-1,3-propanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400328
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11400328
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24509.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 115-70-8 | C5H13NO2 | 119.164 g/mol
It is used in pharmaceutical industry and in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans l’industrie pharmaceutique et la médecine.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-70-8
Formule moléculaire C5H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 119.164
Numéro MDL MFCD00004680
Clé InChI IOAOAKDONABGPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol, aepd, aminoethyl propanediol, 1,3-propanediol, 2-amino-2-ethyl, 2-ethyl-2-aminopropanediol, 2-amino-2-ethylpropanediol, unii-0adf1987d4, 2-amino-2-ethyl-propane-1,3-diol, 2-amino-1,3-dihydroxy-2-ethylpropane, aepd-85
CID PubChem 8282
Nom IUPAC 2-amino-2-éthylpropane-1,3-diol
SMILES CCC(CO)(CO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
Densité 1.099
Point d’ébullition 152°C to 153°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.488
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,439
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 119.16
Pourcentage de pureté 97%