Learn More
2-Amino-2-méthyl-1,3-propanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-56671 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10704021
Marque: Thermo Scientific Acros 104051000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 115-69-5 | C4H11NO2 | 105.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-69-5
Formule moléculaire C4H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 105.14
Numéro MDL MFCD00004678
Clé InChI UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-2-methyl-1,3-propanediol, ampd, aminoglycol, gentimon, isobutandiol-2-amine, aminomethyl propanediol, ammediol, 1,1-di hydroxymethyl ethylamine, 1,3-propanediol, 2-amino-2-methyl, 2-amino-2-methyl-1,3-propandiol
CID PubChem 1531
ChEBI CHEBI:991
Nom IUPAC 2-amino-2-méthylpropane-1,3-diol
SMILES CC(CO)(CO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-2-methyl-1, 3-propanediol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 108.0°C to 110.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 151.0°C (10.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2C(CH3)(NH2)CH2OH
Quantité 100 g
Beilstein 04, 303
Fieser 02,24
Merck Index 15, 445
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 105.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline