Learn More
2-Amino-2-méthyl-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3735477 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
500mL
5L
Code produit. 10615712
Marque: Thermo Scientific Acros 104065000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 124-68-5 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-68-5
Formule moléculaire C4H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 89.14
Numéro MDL MFCD00008051
Clé InChI CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-2-methyl-1-propanol, isobutanol-2-amine, 1-propanol, 2-amino-2-methyl, amp regular, 2-aminoisobutanol, aminomethylpropanol, 2-amino-2-methylpropanol, 2-methyl-2-aminopropanol, 2-aminodimethylethanol, hydroxy-tert-butylamine
CID PubChem 11807
Nom IUPAC 2-amino-2 -méthylpropan-1 -ol
SMILES CC(C)(N)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-2-methyl-1-propanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 31.0°C to 32.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 165.0°C
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C(NH2)CH2OH
Indice de réfraction 1.4470 to 1.4490
Quantité 500 mL
Beilstein 04, III, 783
Fieser 01,37; 03,14; 06,20
Merck Index 15, 446
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohols
Viscosité 102 mPa.s (30°C)
Poids de la formule 89.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
  • P402-Stocker dans un endroit sec.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Amino-2-methyl-1-propanol