Learn More
Acide 2-amino-3,5-dibromobenzoïque, Mikromol™
Code produit 17962736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17962736 100 mg 100mg
17962646 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17962736 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0005.08
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 2-amino-3,5-dibromobenzoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid
CAS 609-85-8
Noms d’analytes ou de composants 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H5 Br2 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid, Anthranilic acid, 3,5-dibromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-3,5-dibromobenzoic acid, 3,5-Dibromoanthranilic acid, NA 693, NSC 886
Formule InChI InChI=1S/C7H5Br2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
SMILES Nc1c(Br)cc(Br)cc1C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-amino-3,5-dibromobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 294.93
Quantité 100 mg
Poids de la formule 292,8687 g/mol