Learn More
2-Amino-3-benzyloxypyridine, Mikromol™
Description
2-Amino-3-benzyloxypyridine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-3-benzyloxypyridine |
| CAS | 24016-03-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Amino-3-benzyloxypyridine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C12 H12 N2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2-Pyridinamine, 3-(phenylmethoxy)-, Pyridine, 2-amino-3-(benzyloxy)- (8CI), 2-Amino-3-(benzoxy)pyridine, 2-Amino-3-benzyloxypyridine, 3-(Phenylmethoxy)-2-pyridinamine, 3-Benzyloxy-2-aminopyridine, 3-Benzyloxypyridin-2-amine, NSC 298538, [(3-(Benzyloxy)pyridin-2-yl])amine |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H12N2O/c13-12-11(7-4-8-14-12)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H2,13,14) |
| SMILES | Nc1ncccc1OCc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 3-phénylméthoxypyridine-2-amine |
| Afficher plus |