Learn More
2-Amino-4-bromophénol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15442108
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15442108
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H55763.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40925-68-6
Formule moléculaire C6H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 188.02
Numéro MDL MFCD00235171
Clé InChI JHRIPENGTGSNPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2-amino-4-bromo, 5-bromo-2-hydroxyaniline, 4-bromo-2-aminophenol, 2-amino-4-bromo-phenol, 2-amino-4-bromophenole, 2-amino-4bromophenol, pubchem4511, acmc-209jho, 2-amino4-bromophenol, ksc493s8p
CID PubChem 351840
Nom IUPAC 2-amino-4-bromophénol
SMILES NC1=CC(Br)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-bromophenol
Point de fusion 130°C to 135°C
Quantité 250 mg
Beilstein 3236448
Poids de la formule 188.02
Pourcentage de pureté 98%