Learn More
Acide 2-amino-4-chloro-5-méthylbenzènesulfonique, TRC
Code produit 30134022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134022 10 g 10g
30136185 5 g 5g
17915085 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134022 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA06949510G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-51-7
Formule moléculaire C7 H8 Cl N O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 221.66
Synonyme 2-Amino-4-chloro-5-methylbenzenesulfonic Acid, 1-Amino-3-chloro-4-methylbenzene-6-sulfonic Acid, 1-Amino-4-methyl-5-chlorobenzene-2-sulfonic Acid, 2-Amino-4-chloro-5-methyl-1-benzenesulfonic Acid, 2-Chloro-4-aminotoluene-5-sulfonic Acid, 2-Chloro-4-toluidine-5-sulfonic Acid, 2-Chloro-p-toluidine-5-sulfonic Acid, 2B Acid, 3-Chloro-4-methylaniline-6-sulfonic Acid, 4-Amino-2-chlorotoluene-5-sulfonic Acid, 4-Amino-6-chlorotoluene-3-sulfonic Acid, 6-Amino-4-chloro-m-toluenesulfonic Acid, Brilliant Toning Red Amine
Nom IUPAC Acide 2-amino-4-chloro-5-méthyl-benzènesulfonique
SMILES Cc1cc(c(N)cc1Cl)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-chloro-5-methylbenzenesulfonic acid
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C7H8ClNO3S/c1-4-2-7(13(10,11)12)6(9)3-5(4)8/h2-3H,9H2,1H3,(H,10,11,12)
Poids de la formule 220.9913