Learn More
Acide 2-amino-4-chloro-5-méthylbenzènesulfonique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-4-chloro-5-methylbenzenesulfonic acid |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8ClNO3S/c1-4-2-7(13(10,11)12)6(9)3-5(4)8/h2-3H,9H2,1H3,(H,10,11,12) |
| Poids de la formule | 220.9913 |