Learn More
2-amino-4-fluorophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11396539
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11396539
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26165.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 399-97-3 | C6H6FNO | 127.118 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 399-97-3
Formule moléculaire C6H6FNO
Poids moléculaire (g/mol) 127.118
Numéro MDL MFCD00077451
Clé InChI ULDFRPKVIZMKJG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2735917
Nom IUPAC 2-amino-4-fluorophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-fluorophenol
Point de fusion 138°C to 141°C
Quantité 1 g
Synonyme 5-fluoro-2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluoro-phenol, 4-fluoro-2-aminophenol, zlchem 493, pubchem2825, acmc-1ah2l, phenol,2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluorophenol
Poids de la formule 127.12
Pourcentage de pureté 97%