Learn More
2-amino-5-bromobenzothiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
57.30€ - 447.00€
Identifiants chimiques
CAS | 20358-03-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5BrN2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 229.095 |
Numéro MDL | MFCD00577806 |
Clé InChI | ZPUJTWBWSOOMRP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-amino-5-bromobenzothiazole, 5-bromobenzo d thiazol-2-amine, 5-bromo-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 5-bromo, 5-bromo-2-benzothiazolamine, 2-amino-5-bromo-1,3-benzothiazole, pubchem21702, acmc-209f9a, 2-amino-5-bromo benzothiazole, 5-bromobenzothiazole-2-ylamine |
CID PubChem | 13775785 |
Nom IUPAC | 5-bromo-1,3-benzothiazol-2-amine |
SMILES | C1=CC2=C(C=C1Br)N=C(S2)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15471468
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55270.03 |
1 g |
57.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15481468
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55270.06 |
5 g | |||||||
15491468
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55270.14 |
25 g | |||||||
Description
2-Amino-5-bromobenzothiazole is used as pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications2-Amino-5-bromobenzothiazole est utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Chemical Identifiers
20358-03-6 | |
229.095 | |
ZPUJTWBWSOOMRP-UHFFFAOYSA-N | |
13775785 | |
C1=CC2=C(C=C1Br)N=C(S2)N |
C7H5BrN2S | |
MFCD00577806 | |
2-amino-5-bromobenzothiazole, 5-bromobenzo d thiazol-2-amine, 5-bromo-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 5-bromo, 5-bromo-2-benzothiazolamine, 2-amino-5-bromo-1,3-benzothiazole, pubchem21702, acmc-209f9a, 2-amino-5-bromo benzothiazole, 5-bromobenzothiazole-2-ylamine | |
5-bromo-1,3-benzothiazol-2-amine |
Specifications
2-Amino-5-bromobenzothiazole | |
194°C to 198°C | |
C7H5BrN2S | |
2-amino-5-bromobenzothiazole, 5-bromobenzo d thiazol-2-amine, 5-bromo-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 5-bromo, 5-bromo-2-benzothiazolamine, 2-amino-5-bromo-1,3-benzothiazole, pubchem21702, acmc-209f9a, 2-amino-5-bromo benzothiazole, 5-bromobenzothiazole-2-ylamine | |
ZPUJTWBWSOOMRP-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-1,3-benzothiazol-2-amine | |
13775785 | |
97% |
20358-03-6 | |
Blanc à marron | |
MFCD00577806 | |
Soluble in water. | |
C1=CC2=C(C=C1Br)N=C(S2)N | |
229.095 | |
229.1 | |
Solide |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only