Learn More
2-Amino-5-chlorobenzophénone, LoGiCal
Code produit 30459907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459907 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459907 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0028.03
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-chlorobenzophenone
CAS 719-59-5
Noms d’analytes ou de composants 2-Amino-5-chlorobenzophenone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H10 Cl N O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Alprazolam Imp. E (EP), Chlordiazepoxide Hydrochloride Imp. C (EP), Chlordiazepoxide Imp. C (EP), Dipotassium Clorazepate Imp. A (EP), Clorazepate Imp. A (EP), Oxazepam Imp. D (EP), Prazepam Imp. C (EP), (2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanone, (2-amino-5-chlorophenyl)phenyl-methanone, Aminochlorobenzophenone, Alprazolam Impurity E, Chlordiazepoxide Hydrochloride Impurity C, Chlordiazepoxide Impurity C, Dipotassium Clorazepate Impurity A, Oxazepam Impurity D, Prazepam Impurity C, Chlordiazepoxide Impurity C, NSC 84157
Formule InChI InChI=1S/C13H10ClNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC (2-amino-5-chlorophényl)-phénylméthanone
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 231.68
Quantité 10 mg
Poids de la formule 231,0451 g/mol