Learn More
2-amino-5-chlorophénol, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15422419
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15422419
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H64978.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 28443-50-7 | C6H6ClNO | 143.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28443-50-7
Formule moléculaire C6H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 143.57
Numéro MDL MFCD02093863
Clé InChI FZCQMIRJCGWWCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro-phenol, 5-chloro-2-aminophenol, pubchem1478, 5-chloro-o-aminophenol, 5-chloro-2-amino phenol, 2-hydroxy-4-chloroaniline, acmc-209h2j, 2-azanyl-5-chloranyl-phenol
CID PubChem 91591
ChEBI CHEBI:75051
Nom IUPAC 2-amino-5-chlorophénol
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-chlorophenol
Point de fusion 145°C to 153°C
Couleur Marron
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 386421
Poids de la formule 143.57
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-5-chlorophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Amino-5-chlorophenol