Learn More
(2-Amino-5-chlorophényl)phénylméthanone (Aminochlorobenzophénone), Mikromol™
Code produit 17942306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17942306 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17942306 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0028.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(2-Amino-5-chlorophényl)phénylméthanone (Aminochlorobenzophénone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-chlorobenzophenone
CAS 719-59-5
Noms d’analytes ou de composants 2-Amino-5-chlorobenzophenone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H10 Cl N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Alprazolam Imp. E (EP), Chlordiazepoxide Hydrochloride Imp. C (EP), Chlordiazepoxide Imp. C (EP), Dipotassium Clorazepate Imp. A (EP), Clorazepate Imp. A (EP), Oxazepam Imp. D (EP), Prazepam Imp. C (EP), (2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanone, (2-amino-5-chlorophenyl)phenyl-methanone, Aminochlorobenzophenone, Alprazolam Impurity E, Chlordiazepoxide Hydrochloride Impurity C, Chlordiazepoxide Impurity C, Dipotassium Clorazepate Impurity A, Oxazepam Impurity D, Prazepam Impurity C, Chlordiazepoxide Impurity C, NSC 84157
Formule InChI InChI=1S/C13H10ClNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC (2-amino-5-chlorophényl)-phénylméthanone
Poids moléculaire (g/mol) 231.68
Quantité 25 mg
Poids de la formule 231,0451 g/mol