Learn More
Ester pinacol d’acide 2-amino-5-chlorophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11996031 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11996031
Marque: Thermo Scientific Acros 444470010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1073371-77-3 | C12H17BClNO2 | 253.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073371-77-3
Formule moléculaire C12H17BClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 253.53
Numéro MDL MFCD06795672
Clé InChI GVJZHGCVSYBPIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-5-chlorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester, 4-chloro-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-5-chlorophenylboronic acid,pinacol ester, 2-amino-5-chlorobenzeneboronic acid, pinacol ester, 4-chloro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine
CID PubChem 17750205
Nom IUPAC 4-chloro-2-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) aniline
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(N)C=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Point de fusion 91°C to 93°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 253.54
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.