Learn More
2-Amino-5-chloropyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11469952
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11469952
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12063.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1072-98-6 | C5H5ClN2 | 128.559 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1072-98-6
Formule moléculaire C5H5ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 128.559
Numéro MDL MFCD00006324
Clé InChI MAXBVGJEFDMHNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-chloropyridine, 2-pyridinamine, 5-chloro, 5-chloro-2-pyridinamine, 5-chloro-2-pyridylamine, 5-chloro-2-aminopyridine, 5-chloro-pyridin-2-ylamine, amino 2--5-chloropyridine, pyridine, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro pyridine, 2-amino5-chloropyridine
CID PubChem 66174
Nom IUPAC 5-chloropyridine-2-amine
SMILES C1=CC(=NC=C1Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-chloropyridine
Point de fusion 135°C to 138°C
Point d’ébullition 127°C to 129°C (21 mmHg)
Point d’éclair 160°C (320°F)
Quantité 25 g
Beilstein 108735
Poids de la formule 128.56
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-5-chloropyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 5-Chloro-2-pyridylamine